Learn More
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18355362 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18355362 5 Plates pezzi 5
18399681 15 Plates pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18355362 Fornitore Bio-Techne N. del fornitore NBP3067055PLATES
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H9N2 Hemagglutinin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Influenza A H9N2 Hemagglutinin
Applicazioni ELISA
Coniugato HRP
Alias gene HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain
Quantità 5 Plates
Status giuridico RUO
Target Species Virus
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Product Type Antibody Pairs