Learn More
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18399681
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18399681 15 Plates pezzi 15
18355362 5 Plates pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18399681 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP30670515PLATES
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Influenza A H9N2 Hemagglutinin specifically detects Influenza A H9N2 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Influenza A H9N2 Hemagglutinin
Applicazioni ELISA, Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Alias gene HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain
Quantità 15 Plates
Status giuridico RUO
Target Species Virus
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Product Type Antibody Pairs