Learn More
Influenza B Hemagglutinin Antibody (10H6C8G4), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601357 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601357 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601357 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306569B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Influenza B Hemagglutinin Monoclonal specifically detects Influenza B Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigene Influenza B Hemagglutinin
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 10H6C8G4
Coniugato Biotin
Diluizione Western Blot, ELISA
Formulazione PBS
Alias gene B1AG46
Specie ospite Mouse
Immunogeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinantInfluenza B Hemagglutinin (ACA33493.1; Met 1-Ala 555).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.