Learn More
MedChemExpress Ingenol
Codice prodotto. 16411558
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411558 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411558 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0865
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 348.43 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Product Type Natural Products
Purezza 98.17%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo (-)-Ingenol
Bersaglio PKC
Quantità 5 mg