Learn More
MedChemExpress Ingenol
Codice prodotto. 16459148
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459148 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459148 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0865
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 348.43 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Product Type Natural Products
Purezza 98.17%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo (-)-Ingenol
Bersaglio PKC