Learn More
Ingenol 3,20-Dibenzoate, TRC
Codice prodotto. 17983965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983965 0.5 mg 0.50mg
17900745 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17983965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI6558330.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59086-90-7
Formula molecolare C34 H36 O7
Molecular Weight (g/mol) 556.64
Sinonimo (1aR,2S,5R,5aR,6S,8aS,9R,10aR)-6-(Benzoyloxy)-4-[(benzoyloxy)methyl]-1a,2,5,5a,6,9,10,10a-octahydro-5,5a-dihydroxy-1,1,7,9-tetramethyl-1H-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecen-11-one, (+)-Ingenol 3,20-dibenzoate, Ingenol 3,20-Dibenzoate, NSC 262646, NSC 266220, RD 4-2174, [1aR-(1aα,2β,5β,5aβ,6β,8aα,9α,10aα)]-6-(benzoyloxy)-4-[(benzoyloxy)methyl]-1a,2,5,5a,6,9,10,10a-Octahydro-5,5a-dihydroxy-1,1,7,9-tetramethyl-1H-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecen-11-one
SMILES C[C@@H]1C[C@@H]2[C@H]([C@@H]3C=C(COC(=O)c4ccccc4)[C@@H](O)[C@]5(O)[C@@H](OC(=O)c6ccccc6)C(=C[C@@]15C3=O)C)C2(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ingenol 3,20-Dibenzoate
Quantità 0.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C34H36O7/c1-19-17-33-20(2)15-25-26(32(25,3)4)24(28(33)36)16-23(18-40-30(37)21-11-7-5-8-12-21)27(35)34(33,39)29(19)41-31(38)22-13-9-6-10-14-22/h5-14,16-17,20,24-27,29,35,39H,15,18H2,1-4H3/t20-,24+,25-,26+,27-,29+,33+,34+/m1/s1
Peso formulazione 556.2461