Learn More
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472559
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472559 1 mg 1mg
16471558 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16472559 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0871
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Specifica
Materiale o nome chimico Ingenol-3,4,5,20-diacetonide
CAS 77573-44-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H36O5
Quantità 1 mg
Sinonimo Ingenol 3,4:5,20-bisacetonide
SMILES O=C1[C@@]2(C=C(C)C3OC(C)(C)O4)C34C(OC(C)(C)OC5)C5=C[C@@H]1[C@@H](C6(C)C)[C@@H]6CC2C
Molecular Weight (g/mol) 428.56
Peso formulazione 428.56
Percent Purity 98.19%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only