missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Ingenol-3-angelate, PKC Activator, >98% Purity, Solid, 5 mg
Descrizione
- Molecular Weight: 430.5 Da
- Purity: >98%
- Form: Solid
- Application: Selective activator of PKC isoforms, such as PKCθ in T cells
- Storage Buffer: 100% Ingenol-3-angelate
- CAS Number: 75567-37-2
- Storage Conditions: Store at -20°C
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% Ingenol-3-angelate |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Formato | Vial |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Protein Kinase C (PKC) |
| Formulazione | 100% Ingenol-3-angelate |
| Quantità | 5 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | PKC activation |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?