Learn More
Ingenol 3-Angelate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ingenol Mebutate |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H34O6/c1-7-12(2)22(29)31-21-13(3)10-24-14(4)8-17-18(23(17,5)6)16(20(24)28)9-15(11-26)19(27)25(21,24)30/h7,9-10,14,16-19,21,26-27,30H,8,11H2,1-6H3/b12-7-/t14-,16+,17-,18+,19-,21+,24+,25+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 430.2355 |