Learn More
Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462559
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462559 1 mg 1mg
16461558 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16462559 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0870
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate is a natural compound.
Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate is a natural compound.
Specifica
Materiale o nome chimico Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate
CAS 87980-68-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H38O6
Quantità 1 mg
Sinonimo Ingenol 5,20-acetonide 3-angelate Ingenol 3-angelate 5,20-acetonide
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (106.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@](OC(C)(C)OC1)([H])C1=C[C@@]2([H])[C@H](C3(C)C)[C@H]3C[C@H]4C)([C@H]5OC(/C(C)=C\C)=O)[C@]4(C=C5C)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 470.6
Peso formulazione 470.6
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only