Learn More
Ingenol Mebutate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448588
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448588 10 mg 10mg
16421048 5 mg 5mg
16402269 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16448588 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0719
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Ingenol Mebutate is an active ingredient in Euphorbia peplus, acts as a potent PKC modulator, with Kis of 0.3, 0.105, 0.162, 0.376, and 0.171 nM for PKC-α, PKC-β, PKC-γ, PKC-δ, and PKC-ε, respectively, and has antiinflammatory and antitumor activity.
Ingenol Mebutate is an active ingredient in Euphorbia peplus, acts as a potent PKC modulator, with Kis of 0.3, 0.105, 0.162, 0.376, and 0.171 nM for PKC-α, PKC-β, PKC-γ, PKC-δ, and PKC-ε, respectively, and has antiinflammatory and antitumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Ingenol Mebutate
CAS 75567-37-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H34O6
Quantità 10 mg
Sinonimo Ingenol 3-angelate PEP005
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.27 mM)
SMILES C/C=C(C)\C(O[C@H]1C(C)=C[C@]23[C@]1(O)[C@H](O)C(CO)=C[C@@](C3=O)([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C)=O
Molecular Weight (g/mol) 430.53
Peso formulazione 430.53
Percent Purity 98.44%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only