Learn More
Gilac™ Ingredients Container with Lid, 30 L
Codice prodotto. 17908771
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
565 x 315 x 320 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
17908771 565 x 315 x 320 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17908771 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G040677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35€
    78.64€ / pezzi 1
    Risparmia 33.71€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
30 L Ingredients Container with Lid is nestable with lid and stackable without lid. It allows easy accessibility.
  • Ingredients container nestable with lid and stackable without lid.
  • Easily accessible.
  • The upper container allows the lid to be locked in the open position for ease of use.
  • 4 wheels can be added to the unit for easy manoeuvring (optional).
  • Container designed in slightly transparent polypropylene, allowing the content and level of material to be seen.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7.9 gal.
Capacità (sistema metrico) 30 L
Tipo di chiusura Snap and Hinge
Colore White
Materiale HDPE
Forma Rettangolare
Product Type Ingredients Container
Dimensioni (L x P x A) 565 x 315 x 320 mm
Lunghezza (sistema metrico) 565 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 22.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 315 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12.4 in.
Altezza (sistema metrico) 320 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.