Learn More
INH1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16437108
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16437108 10 mg 10mg
16423147 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16437108 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16660
MedChemExpress INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
Specifica
Materiale o nome chimico INH1
Forma fisica Solid
CAS 313553-47-8
Colore Off-White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H16N2OS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo IBT13131
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (324.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 308.4
Peso formulazione 308.4
Percent Purity 99.62%
Grado Research
Research purposes only