Learn More
INH6, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449636
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449636 50 mg 50mg
16423078 10 mg 10mg
16404376 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16449636 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100541
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor; inhibits the growth of HeLa cells with an IC50 of 2.4 μM.
INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor
Specifications
Materiale o nome chimico INH6
Forma fisica Solid
CAS 1001753-24-7
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18N2OS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (155.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 322.42
Peso formulazione 322.42
Percent Purity 99.9%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only