Learn More
Brannan™ Initial™ Lab Thermometer with 3 Point Traceable Calibration
Codice prodotto. 17883078
Cambia vista
Click to view available options
Punti di calibrazione:
0°C, 50°C, 100°C
0°C, 50°C, 90°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Punti di calibrazione Dimensione della confezione
17883078 0°C, 50°C, 100°C Pezzo
17873078 0°C, 50°C, 90°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17883078 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 46/330/5 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    135.91€ / pezzi 1
    Risparmia 13.09€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Initial™ green spirit lab thermometer with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • The initial™ brand range of lab thermometers are printed with clear, easy to read scale making them particularly suitable for student use
  • Supplied with calibration certificate
  • Tri top, moulded glass non-roll device to help prevent breakage
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Punti di calibrazione 0°C, 50°C, 100°C
Certificazione/Conformità ISO 17025 UKAS
Tipo di immersione Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Materiale Glass
Riempimento termometro Green Spirit
Max. Temperature (English) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 230°C
Temperature Range (Metric) -10°C to +110°C
Accuracy ± 2.0°C at 35°C
Suddivisione 1.0°C
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm