Learn More
Cytiva Injection Needle
Codice prodotto. 10458884 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
0.7 mm O.D. guidance
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema metrico) Dimensione della confezione
10458884 0.7 mm O.D. guidance pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10458884 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18180142
Spedizione stimata: 25-11-2026
With O.D. 0.7mm guidance
  • With guidance of 0.7mm O.D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Injection Needle
Dimensioni (sistema metrico) 0.7 mm O.D. guidance