Learn More
Cytiva Injection Needle
Codice prodotto. 17342471 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
0.7 mm O.D. guidance
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema metrico) Dimensione della confezione
17342471 0.7 mm O.D. guidance pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17342471 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18180142
Spedizione stimata: 25-11-2026
With O.D. 0.7mm guidance
  • With guidance of 0.7mm O.D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Injection Needle
Dimensioni (sistema metrico) 0.7 mm O.D. guidance