Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Supplies
- Chromatography Port Injection Liners
- Thermo Scientific™ Iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent
-
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Thermo Scientific™ Iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent
Codice prodotto. 10140893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) interno | Materiale di impaccamento | Product Type | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10140893 | 4 mm | None | Split/Splitless Liner w/ Single Taper | 5 | pezzi 5 |
| 10733667 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FocusLiner | 25 | pezzi 25 |
| 10253753 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FocusLiner | 5 | pezzi 5 |
| 10239644 | 4 mm | Quartz Wool | Split Straight Liner | 25 | pezzi 25 |
| 10515435 | 2.3 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FAST FocusLiner | 5 | pezzi 5 |
| 10533615 | 4 mm | None | Split Straight Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10418484 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck | 5 | pezzi 5 |
| 10479614 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FocusLiner w/ Single Taper | 25 | pezzi 25 |
| 10545435 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FocusLiner w/ Single Taper | 5 | pezzi 5 |
| 10639485 | 1.2 mm | None | Direct Straight Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10555435 | 4 mm | None | Split/Splitless Liner w/ Double Taper | 5 | pezzi 5 |
| 10743667 | 2.3 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper | 25 | pezzi 25 |
| 10269594 | 5.2 mm | None | Single Gooseneck Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10107514 | 5.2 mm | None | Cyclosplitter Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10609675 | 5.2 mm | Quartz Wool | Split/Splitless Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10415923 | 4 mm | Lana di quarzo | Split Straight Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10525625 | 2 mm | Quartz Wool | Splitless Straight Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10016064 | 2.3 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FAST FocusLiner | 25 | pezzi 25 |
| 10279404 | 4 mm | - | Split Straight Liner for Agilent Instruments | 25 | pezzi 25 |
| 10438854 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck | 25 | pezzi 25 |
| 10611216 | 2 mm | None | Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck | 5 | pezzi 5 |
| 10289214 | 1.2 mm | None | Direct Straight Liner | 25 | pezzi 25 |
| 10722137 | 4 mm | None | Split/Splitless Liner w/ Single Taper | 25 | pezzi 25 |
| 10732137 | 4 mm | None | Split/Splitless Liner w/ Double Taper | 25 | pezzi 25 |
| 10055694 | 2.3 mm | None | Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper | 5 | pezzi 5 |
| 16875951 | 4 mm | Quartz Wool | Splitless Liner w/ Single Taper | 25 | pezzi 25 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Gli iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent Thermo Scientific™ sono ideati espressamente per ottimizzare le prestazioni dei sistemi Agilent™ GC. Questi iniettori garantiscono un'eccezionale riproducibilità grazie all'elevata disattivazione e alla produzione secondo tolleranze di precisione.
- Highly deactivated borosilicate glass
- Quartz wool packing material
- IDxODxL: 4 x 6.3 x 78.5 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Split/Splitless Liner w/ Single Taper |
| Da utilizzare con (applicazione) | Split/Splitless |
| Quantità | 5 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 78.5 mm |
| Materiale di impaccamento | None |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific TRACE 1300/1600 series and Agilent GC instruments |
| Materiale rivestimento interno | Highly Deactivated Borosilicate Glass |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.