Learn More
Thermo Scientific™ Iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent
Codice prodotto. 10415923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.2 mm
2 mm
2.3 mm
4 mm
5.2 mm
Materiale di impaccamento:
Lana di quarzo
None
Quartz Wool
Product Type:
Cyclosplitter Liner
Direct Straight Liner
Single Gooseneck Liner
Split Straight Liner
Split Straight Liner for Agilent Instruments
Split/Splitless FAST FocusLiner
Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless FocusLiner w/ Single Taper
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Liner w/ Double Taper
Split/Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck
Split/Splitless Liner w/ Single Taper
Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck
Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck
Splitless Liner w/ Single Taper
Splitless Straight Liner
Quantità:
5
25
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Materiale di impaccamento Product Type Quantità Dimensione della confezione
10415923 4 mm Lana di quarzo Split Straight Liner 5 pezzi 5
10733667 4 mm Quartz Wool Split/Splitless FocusLiner 25 pezzi 25
10253753 4 mm Quartz Wool Split/Splitless FocusLiner 5 pezzi 5
10239644 4 mm Quartz Wool Split Straight Liner 25 pezzi 25
10515435 2.3 mm Quartz Wool Split/Splitless FAST FocusLiner 5 pezzi 5
10533615 4 mm None Split Straight Liner 5 pezzi 5
10418484 4 mm Quartz Wool Split/Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck 5 pezzi 5
10479614 4 mm Quartz Wool Split/Splitless FocusLiner w/ Single Taper 25 pezzi 25
10545435 4 mm Quartz Wool Split/Splitless FocusLiner w/ Single Taper 5 pezzi 5
10639485 1.2 mm None Direct Straight Liner 5 pezzi 5
10140893 4 mm None Split/Splitless Liner w/ Single Taper 5 pezzi 5
10555435 4 mm None Split/Splitless Liner w/ Double Taper 5 pezzi 5
10743667 2.3 mm Quartz Wool Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper 25 pezzi 25
10269594 5.2 mm None Single Gooseneck Liner 5 pezzi 5
10107514 5.2 mm None Cyclosplitter Liner 5 pezzi 5
10609675 5.2 mm Quartz Wool Split/Splitless Liner 5 pezzi 5
10525625 2 mm Quartz Wool Splitless Straight Liner 5 pezzi 5
10016064 2.3 mm Quartz Wool Split/Splitless FAST FocusLiner 25 pezzi 25
10279404 4 mm - Split Straight Liner for Agilent Instruments 25 pezzi 25
10438854 4 mm Quartz Wool Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck 25 pezzi 25
10611216 2 mm None Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck 5 pezzi 5
10289214 1.2 mm None Direct Straight Liner 25 pezzi 25
10722137 4 mm None Split/Splitless Liner w/ Single Taper 25 pezzi 25
10732137 4 mm None Split/Splitless Liner w/ Double Taper 25 pezzi 25
10055694 2.3 mm None Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper 5 pezzi 5
16875951 4 mm Quartz Wool Splitless Liner w/ Single Taper 25 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Codice prodotto. 10415923 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 453A2265
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Iniettori per porte di iniezione che consentono di ottimizzare le prestazioni degli strumenti GC Agilent.
Gli iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent Thermo Scientific™ sono ideati espressamente per ottimizzare le prestazioni dei sistemi Agilent™ GC. Questi iniettori garantiscono un'eccezionale riproducibilità grazie all'elevata disattivazione e alla produzione secondo tolleranze di precisione.
  • Highly deactivated borosilicate glass
  • Quartz wool packing material
  • ID × OD × L: 4 × 6.3 × 78.5mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Split Straight Liner
Da utilizzare con (applicazione) Split
Quantità 5
Lunghezza (sistema metrico) 78.5 mm
Materiale di impaccamento Lana di quarzo
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Porta di iniezione GC
Materiale rivestimento interno Highly Deactivated Borosilicate Glass
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.