Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Supplies
- Chromatography Port Injection Liners
- Thermo Scientific™ Iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Thermo Scientific™ Iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent
Codice prodotto. 10639485 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Product Code. | Diametro (sistema metrico) interno | Materiale di impaccamento | Product Type | Quantità | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 10639485 | 1.2 mm | None | Direct Straight Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10733667 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FocusLiner | 25 | pezzi 25 |
| 10253753 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FocusLiner | 5 | pezzi 5 |
| 10239644 | 4 mm | Quartz Wool | Split Straight Liner | 25 | pezzi 25 |
| 10515435 | 2.3 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FAST FocusLiner | 5 | pezzi 5 |
| 10533615 | 4 mm | None | Split Straight Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10418484 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck | 5 | pezzi 5 |
| 10479614 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FocusLiner w/ Single Taper | 25 | pezzi 25 |
| 10545435 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FocusLiner w/ Single Taper | 5 | pezzi 5 |
| 10140893 | 4 mm | None | Split/Splitless Liner w/ Single Taper | 5 | pezzi 5 |
| 10555435 | 4 mm | None | Split/Splitless Liner w/ Double Taper | 5 | pezzi 5 |
| 10743667 | 2.3 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper | 25 | pezzi 25 |
| 10269594 | 5.2 mm | None | Single Gooseneck Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10107514 | 5.2 mm | None | Cyclosplitter Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10609675 | 5.2 mm | Quartz Wool | Split/Splitless Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10415923 | 4 mm | Lana di quarzo | Split Straight Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10525625 | 2 mm | Quartz Wool | Splitless Straight Liner | 5 | pezzi 5 |
| 10016064 | 2.3 mm | Quartz Wool | Split/Splitless FAST FocusLiner | 25 | pezzi 25 |
| 10279404 | 4 mm | - | Split Straight Liner for Agilent Instruments | 25 | pezzi 25 |
| 10438854 | 4 mm | Quartz Wool | Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck | 25 | pezzi 25 |
| 10611216 | 2 mm | None | Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck | 5 | pezzi 5 |
| 10289214 | 1.2 mm | None | Direct Straight Liner | 25 | pezzi 25 |
| 10722137 | 4 mm | None | Split/Splitless Liner w/ Single Taper | 25 | pezzi 25 |
| 10732137 | 4 mm | None | Split/Splitless Liner w/ Double Taper | 25 | pezzi 25 |
| 10055694 | 2.3 mm | None | Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper | 5 | pezzi 5 |
| 16875951 | 4 mm | Quartz Wool | Splitless Liner w/ Single Taper | 25 | pezzi 25 |
Usa il codice promozionale 28038
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Gli iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent Thermo Scientific™ sono ideati espressamente per ottimizzare le prestazioni dei sistemi Agilent™ GC. Questi iniettori garantiscono un'eccezionale riproducibilità grazie all'elevata disattivazione e alla produzione secondo tolleranze di precisione.
- Highly deactivated borosilicate glass
- Quartz wool packing material
- ID × OD × L: 4 × 6.3 × 78.5mm
Specifications
Specifications
| Product Type | Direct Straight Liner |
| Da utilizzare con (applicazione) | Split/Splitless/P&T |
| Quantità | 5 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 78.5 mm |
| Materiale di impaccamento | None |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific TRACE 1300/1600 series and Agilent GC instruments |
| Materiale rivestimento interno | Highly Deactivated Borosilicate Glass |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.