Learn More
Thermo Scientific™ Injection Port Liners with CarboFrit for Thermo Scientific™ Trace and Focus SSL Instruments
Codice prodotto. 10390855 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Split Straight Liner
Splitless Straight Liner
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10390855 Splitless Straight Liner pezzi 5
10197594 Split Straight Liner pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10390855 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 453T2130
Spedizione stimata: 30-12-2026
Ensure a high degree of reproducibility with Thermo Scientific Injection Port Liners with CarboFrit for Thermo Scientific Trace and Focus SSL Instruments.
Ensure a high degree of reproducibility with Thermo Scientific Injection Port Liners with CarboFrit for Thermo Scientific Trace and Focus SSL Instruments. Highly deactivated and produced to exacting tolerances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Splitless Straight Liner
Descrizione 453T2130
Quantità 5
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Materiale di impaccamento CarboFrit
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Splitless Straight Liner