Learn More
Miele Professional™ Ugello iniettore
Codice prodotto. 10574174 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
E 470 ugelli iniettori
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
10574174 E 470 ugelli iniettori Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10574174 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 5701580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    85.34€ / pezzi 1
    Risparmia 7.66€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 02-02-2027
Ugello iniettore E 470 per l'inserimento in carrelli a iniezione, Ø 2,5 x 90 mm
  • Adatto per carrelli iniettori, avvitabile
  • Adatto ad es. per flaconi, matracci di Erlenmeyer e palloni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type E 470 ugelli iniettori
Modello E 470
Include Clip
Quantità 1 ogni