Learn More
Miele Professional™ Ugello iniettore
Codice prodotto. 10712993 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2.5 dia. x 110mm L
2.5 dia. x 90mm L
4 dia. x 140mm L
4 dia. x 160mm L
4 dia. x 180mm L
6 dia. x 240 mm L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensions (Dia. x H) Dimensione della confezione
10712993 ID 160 4 dia. x 160mm L Pezzo
10486402 ID 90 2.5 dia. x 90mm L Pezzo
10008441 ID 110 2.5 dia. x 110mm L Pezzo
10764523 ID 140 4 dia. x 140mm L Pezzo
10231572 ID 180 4 dia. x 180mm L Pezzo
10640384 ID 240 6 dia. x 240 mm L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10712993 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3810350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.00€
    32.24€ / pezzi 1
    Risparmia 2.76€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 25-11-2026
Ugello iniettore con capp. plastica
  • Adatto per cesti e carrelli iniettori tradizionali
  • Adatto ad es. per cilindri graduati, matracci e provette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Injector Nozzle
Colore in acciaio inox
Modello ID 160
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Include Plastic support
Dimensions (Dia. x H) 4 dia. x 160mm L
Quantità 1 Each