Learn More
B Braun™ Siringhe con cono Injekt™ Solo
Beskrivelse
Enjoy the smooth, steady operation of the B Braun™ Solo Cone Leur syringe. Its green plunger enables easy recognition of filling volumes and its double-seal stopper keeps contents intact.
- Injekt™
- Transparent barrel with graduations
- Green plunger
- Barrel and plunger rod: Polypropylene
- No DEHP or natural rubber
Tekniske data
Tekniske data
| Certificazione/Conformità | EN ISO 7886-1 |
| Product Type | Siringa |
| Monouso | Sì |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Sterilità | Sì |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?