Learn More
B Braun™ Siringhe con cono Injekt™ Solo
Codice prodotto. 12752637
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
10 mL
20 ml
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità unitSize
12752637 20 ml pezzi 100
12722637 2 ml pezzi 100
10542344 10 mL Non-sterile pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12752637 Fornitore B Braun™ N. del fornitore 4606205V
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Enjoy the smooth, steady operation of the B Braun™ Solo Cone Leur syringe. Its green plunger enables easy recognition of filling volumes and its double-seal stopper keeps contents intact.
  • Injekt™
  • Transparent barrel with graduations
  • Green plunger
  • Barrel and plunger rod: Polypropylene
  • No DEHP or natural rubber
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 7886-1
Product Type Syringe
Monouso
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 20 ml
Sterilità