Specifica
| Costante di cella | 0.105 cm-1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Many Different Sample Types |
| Tipo | Conductivity Probe |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Epoxy, Graphite |
| Include | Rugged Plastic Shaft |
| Modello | Inlab 742 |