Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi combinati per pH InLab™ serie Easy
Codice prodotto. 10786723
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Testa a vite S7
Modello:
InLab™ Easy
InLab™ Easy BNC
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Misuratore di pH
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Modello Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10786723 Testa a vite S7 InLab™ Easy Misuratore di pH Pezzo
10426463 BNC InLab™ Easy BNC Misuratore di pH Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10786723 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51343010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    132.23€ / pezzi 1
    Risparmia 23.77€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
A durable, polysulfone pH electrode with an integral bulb protector and gel electrolyte to avoid the inconvenience of refilling in field. Temperature sensors sold separately.
  • Elettrolita in gel esente da manutenzione
  • Con stelo in polisolfone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Testa a vite S7
Giunzione Ceramica
Materiale Polisolfone
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH combinato
Tipo di soluzione di riempimento Gel
Da utilizzare con (applicazione) Bassa manutenzione, misurazione su campo e uso formativo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Riferimento interno Ag/AgCl
Membrana U-Glass
Modello InLab™ Easy
Sonda NTC 30 kiloOhm
Tempo di risposta <
Requisiti di stoccaggio 3mol/L KCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 32° a 176 °F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0 a 80 °C
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo w/out Cable
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm