Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Expert
Codice prodotto. 10660324
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC, RCA
BNC, RCA IP67
Multi-Pin
Spina a banana DIN 19262/4 mm, 4 mm Banana Plug
Testa a vite S7
Include:
Electrode only
ISM Temperature Probe
Pt1000 Temperature Probe
Temperature Probe
Temperature Probe (NTC30)
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.2 m
1.2 m
1.8 m
10 m
2 m
2 m
Senza cavo
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Include Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
10660324 BNC, RCA Temperature Probe 1.2 m Pezzo
10454353 Multi-Pin Temperature Probe (NTC30) Senza cavo Pezzo
10009552 Testa a vite S7 Electrode only Senza cavo Pezzo
10610904 Spina a banana DIN 19262/4 mm, 4 mm Banana Plug Pt1000 Temperature Probe 1.2 m Pezzo
10040073 BNC, RCA ISM Temperature Probe 2 m Pezzo
10454543 Multi-Pin Pt1000 Temperature Probe Senza cavo Pezzo
10447144 BNC, RCA IP67 Temperature Probe 2 m Pezzo
10431435 BNC, RCA IP67 ISM Temperature Probe 1.8 m Pezzo
10594925 BNC, RCA IP67 ISM Temperature Probe 10 m Pezzo
11394203 BNC, RCA ISM Temperature Probe 1.2 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10660324 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51343101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.12€
    370.99€ / pezzi 1
    Risparmia 38.13€
    9% Sconto
Se alle kampagner
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact and portable meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Features a PEEK plastic shaft for harsh environments and requires no maintenance
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • General Lab
  • Beverages
  • Waste water
  • Suspended solids
  • Environmental
  • TRIS compatible
Accessories & Care
  • Open Junction and non-refillable - no additional electrolyte required
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipi di connettore BNC, RCA
Giunzione Doppia apertura
Materiale PEEK
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH/ATC Combination Electrode, 3 in 1
Tipo di soluzione di riempimento Polimero Xerolyt
Da utilizzare con (applicazione) Per emulsioni, sospensioni, acqua effluente e soluzioni contenenti proteine e solfuri
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Include Temperature Probe
Riferimento interno ARGENTHAL
Membrana U-Glass
Modello InLab Expert Pro
Sonda NTC 30 kilohm, ATC
Tempo di risposta <
Requisiti di stoccaggio FRISCOLYT-B
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 0° a 212 °F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 47 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.