Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Expert Pro ISM-5m pH Electrode
Codice prodotto. 10014754
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di temperatura (sistema metrico):
°°
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
10014754 °° Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10014754 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51344103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    521.74€ / pezzi 1
    Risparmia 73.26€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Combination pH electrode with integrated temperature probe. Mettler Toledo™ InLab™ Expert Pro ISM-5m pH Electrode is robust, low-maintenance and suitable for use in the laboratory and in the field.
  • Integrated temperature probe
  • PEEK shaft
  • 5m fixed cable and ISM
  • Portable
  • Robust
  • Excellent chemical and mechanical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione pH electrode InLab Expert Go-5m-ISM
Tipi di connettore BNC, RCA
Materiale Ceramic
Modello InLab™ Expert Go-5m-ISM
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema metrico) cavo 5 m