Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine
Codice prodotto. 10212283 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC IP67
Multi-Pin
S7 a vite
Include:
Electrode only
ISM Temperature Probe
Temperature Probe
Temperature Probe (Pt1000)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10212283
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343056
Per misurazioni precise in un’ampia gamma di tipi di campioni. Con la tecnologia EQUITHAL™, gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine Mettler Toledo garantiscono i più brevi tempi di risposta nonostante i notevoli cambiamenti di temperatura.
L'asta in vetro è resistente ai campioni organici e corrosivi.
Order Info
Cable not included (sold separately).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Multi-Pin
Giunzione Ceramica
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH/ATC combinato
Tipo di soluzione di riempimento 3 mol/l KCl
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni accurate per una vasta gamma di tipi di campioni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Include Temperature Probe (Pt1000)
Riferimento interno ARGENTHAL
Membrana Vetro HA
Modello InLab™ Routine Pt1000
Sonda PT1000 ATC
Tempo di risposta <
Requisiti di stoccaggio 3 mol/l KCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm