Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine
Codice prodotto. 10650324
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC IP67
Multi-Pin
S7 a vite
Include:
Electrode only
ISM Temperature Probe
Temperature Probe
Temperature Probe (Pt1000)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Include Dimensione della confezione
10650324 Multi-Pin Temperature Probe Pezzo
10313433 S7 a vite Electrode only Pezzo
10212283 Multi-Pin Temperature Probe (Pt1000) Pezzo
11354213 Multi-Pin ISM Temperature Probe Pezzo
15529611 BNC IP67 ISM Temperature Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10650324 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51343054
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per misurazioni precise in un’ampia gamma di tipi di campioni. Con la tecnologia EQUITHAL™, gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine Mettler Toledo garantiscono i più brevi tempi di risposta nonostante i notevoli cambiamenti di temperatura.
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact and portable meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • Drinking water
  • Highly saline solutions or seawater
  • Microbiological samples
  • Corrosive acids and bases
  • General Lab
  • Chemical
  • High pH values
  • TRIS compatible
Accessories & Care
  • Refillable 3M KCl (51350072): Keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • Tip: Open fill port while measuring, and also to refill electrolyte solution
  • Ceramic junction
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Order Info
Cable not included (sold separately).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Multi-Pin
Giunzione Ceramica
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH/ATC combinato
Tipo di soluzione di riempimento KCI 3 mol/L
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni precise in una ampia gamma di tipi di campioni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Include Temperature Probe
Riferimento interno ARGENTHAL
Membrana Vetro HA
Modello InLab™ Routine Pro
Sonda NTC 30 kilohm, ATC
Tempo di risposta <
Requisiti di stoccaggio KCI 3 mol/L
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm