Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine
Codice prodotto. 11354213
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC IP67
Multi-Pin
S7 a vite
Include:
Electrode only
ISM Temperature Probe
Temperature Probe
Temperature Probe (Pt1000)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Include Dimensione della confezione
11354213 Multi-Pin ISM Temperature Probe Pezzo
10650324 Multi-Pin Temperature Probe Pezzo
10313433 S7 a vite Electrode only Pezzo
10212283 Multi-Pin Temperature Probe (Pt1000) Pezzo
15529611 BNC IP67 ISM Temperature Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11354213 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51344055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.00€
    448.00€ / pezzi 1
    Risparmia 56.00€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per misurazioni precise in un’ampia gamma di tipi di campioni. Con la tecnologia EQUITHAL™, gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine Mettler Toledo garantiscono i più brevi tempi di risposta nonostante i notevoli cambiamenti di temperatura.
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact and portable meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • Drinking water
  • Highly saline solutions or seawater
  • Microbiological samples
  • Corrosive acids and bases
  • General Lab
  • Chemical
  • High pH values
  • TRIS compatible
Accessories & Care
  • Refillable 3M KCl (51350072): Keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • Tip: Open fill port while measuring, and also to refill electrolyte solution
  • Ceramic junction
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Order Info
Cable not included (sold separately).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Multi-Pin
Giunzione Ceramica
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Inlab Routine Pro-ISM
Tipo di soluzione di riempimento KCI 3 mol/L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore pH/ioni SevenCompact
Include ISM Temperature Probe
Riferimento interno ARGENTHAL con trappola Ag+
Membrana HA Glass
Modello InLab™ Routine Pro-ISM
Sonda NTC 30 kiloOhm
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm