Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Science
Sfoglia Tutto Mettler Toledo ProdottiDescrizione
™
- General purpose 2-in-1 (pH, Reference)
- Movable glass reference junction
- ™
- °
- General purpose 3-in-1 (pH, Reference, Temperature)
- Movable glass reference junction
- ARGENTHAL reference system with Ag+ ion trap
- °
- Bridge electrolyte chamber
- Ω
- Special shaft length 170mm
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | S7 Screw Head |
| Giunzione | Moveable Glass Sleeve |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 12 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Tipo di soluzione di riempimento | 3mol/L KCl |
| Da utilizzare con (applicazione) | Impasti liquidi ed emulsioni |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | S7 to BNC (30281915) |
| Riferimento interno | ARGENTHAL con trappola Ag+ |
| Vedi altri risultati |