Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Collegamento MultiPin™
Codice prodotto. 15503181
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
MultiPin - BNC/RCA (Cinch)
MultiPin-BNC/1 x 4mm banana
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 waterproof
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banana
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1,2 m
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
15503181 MultiPin - BNC/RCA (Cinch) 1,2 m Pezzo
15529651 MultiPin-DIN/RCA (cinch) 1.2 m Pezzo
15509651 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 5.0 m Pezzo
15599641 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 3.0 m Pezzo
15519651 MultiPin-BNC/1 x 4mm banana 1.2 m Pezzo
15559651 MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 waterproof 1.8 m Pezzo
15539651 MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banana 1.2 m Pezzo
15549651 MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana 1.2 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15503181 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30281896
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    140.00€ / pezzi 1
    Risparmia 37.00€
    20% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cavi per elettrodi per connettere i sensori InLab Mettler Toledo a qualsiasi misuratore Mettler Toledo.
  • Staccabile
  • Riutilizzabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore MultiPin - BNC/RCA (Cinch)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mettler Toledo InLab Sensors
Da utilizzare con (applicazione) Per collegare i sensori inlab METTLER TOLEDO a qualsiasi misuratore
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 4 piedi
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1,2 m