Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Collegamento MultiPin™
Codice prodotto. 15529651 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
MultiPin - BNC/RCA (Cinch)
MultiPin-BNC/1 x 4mm banana
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 waterproof
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banana
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1,2 m
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Lunghezza (sistema metrico) cavo unitSize
15529651 MultiPin-DIN/RCA (cinch) 1.2 m Pezzo
15509651 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 5.0 m Pezzo
15599641 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 3.0 m Pezzo
15519651 MultiPin-BNC/1 x 4mm banana 1.2 m Pezzo
15559651 MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 waterproof 1.8 m Pezzo
15503181 MultiPin - BNC/RCA (Cinch) 1,2 m Pezzo
15539651 MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banana 1.2 m Pezzo
15549651 MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana 1.2 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15529651 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30281910
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cavi per elettrodi per connettere i sensori InLab Mettler Toledo a qualsiasi misuratore Mettler Toledo.
  • Detachable
  • Reusable
Note: This cable (30281910) has a DIN connector, and would not be compatible with the SevenCompact S213 meter, which requires BNC. (For the S213, see BNC/RCA cable, 30281896). 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipi di connettore MultiPin-DIN/RCA (cinch)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mettler Toledo InLab Sensors
Da utilizzare con (applicazione) To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 4 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m