Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Connessione S7
Codice prodotto. 15569651
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
S7-BNC
S7-BNC, IP67 waterproof
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
S7-None
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.2 m
1.2 m
3.0 m
5.0 m
10 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
15569651 S7-BNC 1.2 m Pezzo
15579651 S7-BNC 3.0 m Pezzo
15589651 S7-BNC 5.0 m Pezzo
15599651 S7-BNC, IP67 waterproof 1.2 m Pezzo
15519661 S7-DIN 19262 3.0 m Pezzo
15509661 S7-DIN 19262 1.2 m Pezzo
15529661 S7-DIN 19262 5.0 m Pezzo
15569661 S7-Lemo 00 1.2 m Pezzo
15579661 S7-None 3.0 m Pezzo
15589661 S7-None 5.0 m Pezzo
15599661 S7-None 10 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15569651 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30281915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.80€
    64.00€ / pezzi 1
    Risparmia 8.80€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cavi per elettrodi per connettere i sensori InLab Mettler Toledo a qualsiasi misuratore Mettler Toledo.
  • Staccabili
  • Riutilizzabili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore S7-BNC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mettler Toledo InLab Sensors
Da utilizzare con (applicazione) Per collegare i sensori inlab METTLER TOLEDO a qualsiasi misuratore
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 4 piedi
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m