Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Trace Kit
Codice prodotto. 12946387
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.8 m
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
12946387 1.8 m 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12946387 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30014099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3250.00€
    2757.12€ / 1 sets
    Risparmia 492.88€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Tipo Trace Kit
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 100°C
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.8 m