Learn More
Mettler Toledo™ Electrolyte for Carbon Dioxide Gas Sensitive Electrode
Codice prodotto. 12649195 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12649195 50 mL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12649195 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51340038
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For Carbon Dioxide Gas Sensitive Electrode.
  • Quantity: 50mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
Descrizione Electrolyte for carbon dioxide CO2, 25mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Carbon Dioxide Gas Sensitive Electrode
Tipo Electrolyte
Tipo di soluzione di riempimento Electrolyte
Imballaggio 25 mL
Quantità 50 mL