Learn More
Eppendorf™ Innova™ 40R Incubator Shaker
Codice prodotto. 12528886
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
19 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita Dimensione della confezione
12528886 25 mm Pezzo
12518886 19 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12528886 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore M12990096
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use these versatile incubator shakers for support high-speed applications and heavy workloads. New Brunswick Scientific™ Innova™ 40R Incubator Shakers provide very broad temperature capabilities for culturing a wide variety of organisms in flasks up to 3 liters.
  • Exceptionally quiet operation provides a favorable work environment
  • Triple-eccentric counterbalanced drive in cast iron housing provides vibration and trouble free operation for years
  • Compact benchtop model – fits easily on the bench and holds flasks up to 3L
  • Clear cover allows easy viewing of the cultures and lifts easily to access all samples
  • Versatile accessory platform (sold separately) accommodates flasks up to 3L as well as test tube racks and Microplate holders
  • Certified. Meets cETL, UL, CSA and CE standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 25 mm
Intervallo di velocità 25 to 500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Capacità 3 L
Product Type Incubator Shaker
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 76.2  cm
Altezza (sistema metrico) 101.6 cm
Larghezza (sistema metrico) 55.9 cm
Modello Innova 40R
Intervallo temporizzatore 0.01 to 99:59 hr.