Learn More
New Brunswick Scientific™ Innova™ 42 Incubator Shakers
Codice prodotto. 11350025
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
19 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita unitSize
11350025 25 mm Pezzo
11330025 19 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11350025 Fornitore New Brunswick Scientific™ N. del fornitore M13350012
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use these versatile incubator shakers for a variety of applications. New Brunswick Scientific™ Innova™ 42 Incubator Shakers provide exceptional convenience allowing you to simultaneously shake and static incubate cultures under the same conditions.
  • Stackable or benchtop incubator shaker with optional refrigeration
  • Use on or under the bench, or double stacked to save space
  • Optional culture drawer, gassing manifold, remote alarm, and humidity monitor are available
  • Cast iron triple-eccentric counterbalanced drive provides years of dependable operation
  • Programmable Innova controls automatically changes temperature, speed and optional photosynthetic and UV germicidal lights at timed intervals
  • Large viewing window and internal light provide easy viewing of samples without the need to open the door
  • Built-in water reservoir humidifies chamber to reduce sample evaporation, while also protecting unit from spills and including a drain for easy cleaning
  • Versatile accessory platforms (sold separately) accommodates flasks up to 4 L as well as test tube racks and microplate holders
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 25 mm
Intervallo di velocità 25 to 400 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Capacità 4 L
Product Type Incubator Shaker
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 75.4 cm
Altezza (sistema metrico) 131 cm
Larghezza (sistema metrico) 62 cm
Modello Innova 42
Intervallo temporizzatore 0.01 to 99:59 hr.