Learn More
Eppendorf™ Innova 42R Microbiology Shaker Bundle
Descrizione
- Programmazione continua, temporizzata o multi-step
- I comandi Innova programmabili cambiano automaticamente la temperatura, la velocità e le luci fotosintetiche e germicide UV opzionali a intervalli prestabiliti (memorizzazione di massimo 4 programmi individuali con 15 step ciascuno)
- Ampia finestra di visualizzazione e illuminazione interna, per una semplice visualizzazione dei campioni senza bisogno di aprire il coperchio.
- Le sottopiattaforme integrate trasferiscono le perdite lontano dal sistema di trasmissione
- La vaschetta integrata raccoglie le perdite accidentali, facilitando la pulizia, e protegge il meccanismo di trasmissione. È utilizzabile anche come serbatoio di raccolta acqua per ridurre l'evaporazione dei campioni.
- È incluso un ripiano statico regolabile in altezza. Come optional è disponibile un cassetto per le colture in vendita separatamente, che serve a ridurre l'essiccamento del campione.
Specifica
Specifica
| Orbita | 25 mm |
| Intervallo di velocità | 25 to 400 rpm, 25 to 300 rpm, quando si usano beute da > 500 mL in apparecchi impilati |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Dimensioni (L x P x A) | 74.5 x 63.5 x 81.8 cm (25 x 29.3 x 32.8 in.) |
| Intervallo temporizzatore | 0.1 to 99.9 hr., Continuous |