Learn More
Eppendorf™ Innova™ 43R Incubator Shaker
Codice prodotto. 11310025
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita unitSize
11310025 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11310025 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore M13200006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use these versatile incubator shakers for support high-speed applications and heavy workloads. New Brunswick Scientific™ Innova™ 43R Incubator Shakers handle large quantities or large volumes of cultures with precision and ease.
  • Console style shaker/incubator with triple-eccentric drive – provides large capacity shaking for flasks up to 6 liters
  • Programmable Innova controls – automatically changes temperature, speed, and optional photosynthetic and UV germicidal lights at timed intervals
  • Top mounted controls and display – for easy, ergonomic viewing and setting
  • Foot pedal release with easy opening lid – provides hands free operation
  • RS-232 port for data logging
  • Built-in water reservoir humidifies chamber to reduce sample evaporation, while also protecting unit from spills and including a drain for easy cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 25 mm
Intervallo di velocità 25 to 500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Capacità 6 L
Product Type Incubator Shaker
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 81.3 cm
Altezza (sistema metrico) 165.1 cm
Larghezza (sistema metrico) 115.6 cm
Modello Innova 43R
Intervallo temporizzatore 0.01 to 99:59 hr.