Learn More
Novus Biologicals™ InnovaCoat (R) Gold 40nm Biotin
Codice prodotto. 18072084 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μL
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18072084 200 μL 200µL
18025085 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only
Codice prodotto. 18072084 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 2400200
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Research Use Only
Gold nanoparticle with a unique protective surface coat. Covalently attached biotin ligand cannot desorb.
  • Can withstand the most extreme conditions (2.5M NaH at 70°C for ≈2 hours)
  • Biotin is attached to InnovaCoat™ GOLD via an extended linker to facilitate high-affinity molecular interactions with avidin and streptavidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 200 μL
Product Type Antibody Labeling Kit