missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ InnovaCoat (R) GOLD 40nm Mini Antibody Labeling Kit

Codice prodotto. 18757863 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Tests
3 Tests
Dimensione della confezione:
10 tests
3 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18757863 3 Tests 3 tests
18787093 10 Tests 10 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18757863 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 2300005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Antibody labeling kit

InnovaCoat nanoparticles in this kit are supplied as a freeze dried mixture. The conjugation reaction is initiated simply by adding a solution of the antibody, which becomes attached (via lysine residues) to the InnovaCoat surface. InnovaCoat GOLD can however be provided in a variety of formats (e.g. 10 OD liquid or as lyophilized nanoparticles) formulated to allow a one-step reaction with antibodies for bulk or custom orders. The kits are designed for research use and for the development of diagnostic products, specifically for the screening of potential antibodies or small scale proof-of-principle studies. The gold nanoparticles are also designed to be highly effective in lateral flow immunoassays.

Order Info

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 3 Tests
Contenuto kit 3 Vials of InnovaCoat GOLD, 1 Vial of Reaction Buffer
Product Type InnovaCoat GOLD 40nm Mini Antibody Labeling Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.