Learn More
Novus Biologicals™ InnovaCoat (R) GOLD - Carboxyl 40OD 40nm
Codice prodotto. 18075454 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μg
40 μg
Dimensione della confezione:
200µg
40µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18075454 40 μg 40µg
18033534 200 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18075454 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 34000001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Coated gold nanoparticles functionalized with carboxyl groups that allow the covalent conjugation of antibodies, using the water soluble carbodiimide crosslinker EDC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 40 μg
Bersaglio InnovaCoat GOLD - Carboxyl 40OD 40nm
Product Type Antibody Labeling Kit