Learn More
Novus Biologicals™ 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 10 OD
Codice prodotto. 18765073 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18765073 100 mL 100mL
18706973 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only
Codice prodotto. 18765073 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 2100100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00€
    4765.95€ / 100mL
    Risparmia 274.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Research Use Only
  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 100 mL