Learn More
Novus Biologicals™ 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Codice prodotto. 13511180 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
13511180 100 mL pezzi 100
18036214 100 mL 100mL
18011386 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only
Codice prodotto. 13511180 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 2200100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For Research Use Only
High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 100 mL
Bersaglio 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Product Type Antibody Labeling Kit