Learn More
Novus Biologicals™ 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Produktkod. 18036214 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
10mL
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Förpackningsstorlek
18036214 100 mL 100mL
13511180 100 mL pezzi 100
18011386 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For Research Use Only
Produktkod. 18036214 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals™ missing translation for 'supplierNo' 2200100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For Research Use Only
High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bersaglio 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Product Type Antibody Labeling Kit
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 100 mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.