Learn More
INO5042, MedChemExpress
Codice prodotto. 16403149
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 16403149
Marca: Medchem Express HYU00094
MedChemExpress INO5042, a thiazole fused 1,4-naphthoquinone compound, and exhibits anti-inflammation activity.
INO5042, a thiazole fused 1,4-naphthoquinone compound, and exhibits anti-inflammation activity.
Specifica
Materiale o nome chimico INO5042
CAS 14782-19-5
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H7NO3S
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 2 mg/mL (7.11 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES O=C(C1=C2SC(C3=CC=CO3)=N1)C4=C(C=CC=C4)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 281.29
Peso formulazione 281.29
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.