Learn More
Inobrodib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474528
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Codice prodotto. 16474528
Marca: Medchem Express HY111784
MedChemExpress Inobrodib (CCS1477) is an orally active, potent, and selective inhibitor of the p300/CBP bromodomain. Inobrodib binds to p300 and CBP with Kd values of 1.3 and 1.7 nM, respectively, and with 170/130-fold selectivity compared with BRD4 with a Kd of 222 nM. CCS1477 inhibits cell proliferation in prostate cancer cell lines and decreases androgen receptor (AR)- and C-MYC-regulated gene expression.
Inobrodib (CCS1477) is an orally active, potent, and selective inhibitor of the p300/CBP bromodomain. Inobrodib binds to p300 and CBP with Kd values of 1.3 and 1.7 nM, respectively, and with 170/130-fold selectivity compared with BRD4 with a Kd of 222 nM. CCS1477 inhibits cell proliferation in prostate cancer cell lines and decreases androgen receptor (AR)- and C-MYC-regulated gene expression.
Specifica
Materiale o nome chimico Inobrodib
CAS 2222941-37-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H32F2N4O3
Quantità 10 mg
Sinonimo CCS1477
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (187.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(F)C(F)=C2)[C@H](C3=NC4=CC(C5=C(C)ON=C5C)=CC=C4N3[C@H]6CC[C@H](OC)CC6)CCC1
Molecular Weight (g/mol) 534.6
Peso formulazione 534.6
Percent Purity 99.41%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.